Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 180,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 378,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Assay:
≥97% (TLC)
Form:
powder
180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
A mixture of type I (containing α-hydroxy fatty acid) and type II (containing non-hydroxy fatty acid) cerebrosides. Galactocerebroside (GalCer) is a glycosphingolipid, that consists of a single galactose residue, connected to ceramide . GalCer is present within the exofacial leaflet of the lipid bilayer.
Application
Galactocerebrosides from bovine brain has been used to find the receptor activity of surface-immobilized galactosylceramide. It has also been used in sulfatide binding assay.
Biochem/physiol Actions
Galactose linked to ceramide by a β-glycosidic linkage; the major lipid in adult brain, representing approximately 16% of total lipid; they are mainly localized to myelin and are markedly reduced in demyelinating diseases.
Galactocerebroside (GalCer) participates in the progression and maintenance of myelin. This oligodendroglial lipid is used as an immunohistochemical tool for studying oligodendrocytes.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥96% (TLC) | assay ≥95% (TLC) | assay ≥95% |
| form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?