Przejdź do
P9136
Pyruvate Kinase from rabbit muscle
Type III, lyophilized powder, 350-600 units/mg protein
Synonim(y):
ATP:pyruvate 2-O-phosphotransferase, PK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
331,00 zł
5000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
25000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2470,00 zł
50000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-616-2
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
350-600 units/mg protein
Biological source:
rabbit muscle
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit muscle
Quality Segment
type
Type III
form
lyophilized powder
specific activity
350-600 units/mg protein
mol wt
237 kDa
foreign activity
lactic dehydrogenase, creatine phosphokinase, phosphoglucomutase, and myokinase ≤0.01%
storage temp.
−20°C
General description
Pyruvate Kinase (PK) is a glycolysis enzyme and has four isozymes L, R, M1, and M2. The L isozyme is localized in gluconeogenic tissues, particularly in the liver. Whereas the R and M1 are localized in the adult skeletal muscles, heart, brain and erythrocytes, respectively. M2 is localized in the nucleus of the cells.
Application
Pyruvate kinase has been used in plant spectrophotometric assays to measure ATP hydrolysis [1]. Pyruvate kinase is also used to study pyruvate kinase (PK) deficiency [2].
Pyruvate Kinase from rabbit muscle has been used to convert adenosine diphosphate (ADP) to adenosine triphosphate (ATP) in Pseudomonas putida cells.
Biochem/physiol Actions
Molecular Weight: 237 kDa and exists as a tetramer of four equal subunits of molecular weight 57 kDa.
Isoelectric Point: 7.6
Optimal pH: ∼7.5
Optimal Temperature: 25°C
ΕA280 = 0.54 for 1 mg(p)/ml, 1 cm path
Reported KM values are ATP (0.86 mM), pyruvate (10 mM), ADP (0.3 mM), and PEP (0.07 mM) in Tris buffer at pH 7.4 and 30 °C. Pyruvate kinase is highly specific for phosphoenolpyruvate, but can utilize other dinucleotide triphosphates as substrates in place of ATP including GTP, ITP, dATP, UTP, and CTP.
Pyruvate kinase (PK) catalyzes an important process of transferring phosphate group from phosphoenolpyruvate (PEP) to adenosine diphosphate (ADP). This reaction results in the conversion of PEP to pyruvate and adenosine triphosphate (ATP). Pyruvate kinase plays a major role in glycolysis and gluconeogenesis. High levels of pyruvate kinase M2 (PKM2) inhibits cell proliferation and tumor growth. Deficiency of PK in red blood cells (RBC) leads to non-spherocytic hemolytic anaemia. In human erythrocytes, deficiency of PK induces a protective effect against Plasmodium falciparum.
Analysis Note
Protein determined by biuret.
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of phospho(enol)pyruvate to pyruvate per min at pH 7.6 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1506P7768SRP0414
specific activity
350-600 units/mg protein
specific activity
350-600 units/mg protein
specific activity
350-600 units/mg protein
specific activity
-
biological source
rabbit muscle
biological source
rabbit muscle
biological source
-
biological source
human
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
buffered aqueous glycerol solution
form
aqueous solution
mol wt
237 kDa
mol wt
237 kDa
mol wt
237 kDa
mol wt
59 kDa
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyruvate Kinase from rabbit muscle
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P9136-1KU04061834402411
P9136-50KU04061832925240
P9136-25KU04061834402428
P9136-5KU04061834402466
Questions
  1. What is the sequence for that protein or the PDB/ uniprot link ? Thank you
    1 answer
    1. The sequence for this protein can be found at https://www.uniprot.org/uniprotkb/P11974.