Przejdź do
P1506
Pyruvate Kinase from rabbit muscle
Type II, ammonium sulfate suspension, 350-600 units/mg protein
Synonim(y):
ATP:pyruvate 2-O-phosphotransferase, PK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
231,00 zł
5000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
487,00 zł
25000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
50000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
350-600 units/mg protein
Biological source:
rabbit muscle
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit muscle
Quality Segment
type
Type II
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
350-600 units/mg protein
mol wt
237 kDa
storage condition
(Tightly closed)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
foreign activity
lactic dehydrogenase, creatine phosphokinase, and myokinase ≤0.01%, phosphoglucomutase ≤0.05%
storage temp.
2-8°C
General description
Research Area: Cell Signaling
Pyruvate kinase from rabbit muscle catalyzes ATP-dependent phosphorylation of glycolate to yield 2-phosphoglycolate.[1]Pyruvate kinase, an enzyme,[2] is found in a tetrameric or a dimeric form.[3] PKM1, PKM2, PKR, and PKL are the four mammalian pyruvate kinase isoforms.[2]
Application
Pyruvate kinase from rabbit muscle has been used in:
  • a structural study to understand the reaction mechanism of the final step in glycolysis. [4]
  • a study to investigate ATP-dependent phosphorylation of α-substituted carboxylic acids. [1]
  • enzyme assays.
Biochem/physiol Actions
Pyruvate kinase from rabbit muscle can be activated by histidine and inhibited by low levels of zinc (Zn2+). In the glycolytic pathway, pyruvate kinase (PK) functions as a terminal enzyme, catalyzing the conversion of phosphoenolpyruvate to pyruvate and the synthesis of ATP through substrate-level phosphorylation. Tetrameric structures of PK are more active and have a high affinity for phosphoenolpyruvate (PEP), whereas dimeric structures are less active and have a low affinity for PEP.[3] PK from rabbit muscle possesses positive kinetic cooperativity (Hill coefficient> 1.35) of the phosphoenol pyruvate and adenosine diphosphate(ADP) binding sites.[5]
Molecular Weight: 237 kDa and exists as a tetramer of four equal subunits of molecular weight 57 kDa.
Isoelectric Point: 7.6
Optimal pH: ∼7.5
Optimal Temperature: 25°C
ΕA280 = 0.54 for 1 mg(p)/ml, 1 cm path
Reported KM values are ATP (0.86 mM), pyruvate (10 mM), ADP (0.3 mM), and PEP (0.07 mM) in Tris buffer at pH 7.4 and 30 °C. Pyruvate kinase is highly specific for phosphoenolpyruvate, but can utilize other dinucleotide triphosphates as substrates in place of ATP including GTP, ITP, dATP, UTP, and CTP.
Physical form
Suspension in 3.2 M (NH4)2SO4 solution, pH 6
Analysis Note
Protein determined by biuret.
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of phospho(enol)pyruvate to pyruvate per min at pH 7.6 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P9136P7768SRP0414
biological source
rabbit muscle
biological source
rabbit muscle
biological source
-
biological source
human
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
specific activity
350-600 units/mg protein
specific activity
350-600 units/mg protein
specific activity
350-600 units/mg protein
specific activity
-
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
aqueous solution
mol wt
237 kDa
mol wt
237 kDa
mol wt
237 kDa
mol wt
59 kDa
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−70°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyruvate Kinase from rabbit muscle
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. この製品(P1506, ピルビン酸キナーゼ)についてご質問があります。 この製品の比活性は350-600 units/mg proteinと記載ありますが、濃度としてU/mLはお分かりになるのでしょうか。 Lot毎に異なることかもしれませんので、試薬の瓶そのものに記載があったりするのでしょうか(データシートには記載が見当たらない)。 ご確認のほど、よろしくお願いいたします。
    1 answer
    1. The concentration in U/mL can be determined using the Enzymatic Activity and the mg protein/mL value reported on the lot specific Certificate of Analysis. For example, a lot has a reported Enzymatic Activity of 359 units/ mg protein and 13.7 mg protein/ mL will have a concentration 4918.3 units/ml. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/p1506#product-documentation
      Helpful?
  2. Hi, How long can this be stored in the fridge?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or retest date. Products that are robust in nature and extremely stable, in the original unopened container, are not assigned an expiration date or retest schedule. These products will have no dating reported on either the label or the Certificate of Analysis. Products that are not assigned an expiration or retest date are covered by a warranty period of 1 year from the date of product shipment.