Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 242,00 zł 205,70 zł |
Informacje o tej pozycji
205,70 zł
Cena katalogowa242,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócdescription
low viscosity
Quality Segment
form
powder
InChI
1S/C9H17NO5.Ca.2H/c1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;;;/h7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);;;/t7-;;;/m0.../s1
InChI key
LPEKLWLORZBSDK-QTPLPEIMSA-N
Biochem/physiol Actions
A proprietary protein digest that provides increased stabilization of tissue sections in histochemical studies
Legal Information
Polypep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| description low viscosity | description - | description - | description - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P8736-100G | 04061833621929 |
| P8736-10G | 04061833621936 |
| P8736-50G | 04061833631478 |