Przejdź do
P5115
Polypep® Low Viscosity
histochemical stabilizer
Synonim(y):
Low Viscosity Polypeptide, Polypep Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1200,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7500,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.83
UNSPSC Code:
12352204
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
powder
General description
A proprietary protein digest that provides increased stablization of tissue sections in histochemical studies.
Application
Polypep® Low Viscosity has been used as a component of substrate incubation medium to act as a section stabilizer. It has also been used for enzyme cytochemistry.
Legal Information
Polypep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8736EM0300217277
form
powder
form
powder
form
-
form
solid (free-flowing)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Simon C F Rawlinson et al.
Bone, 45(2), 357-366 (2009-05-05)
Bone strength is, in part, dependent on a mechanical input that regulates the (re)modelling of skeletal elements to an appropriate size and architecture to resist fracture during habitual use. The rate of longitudinal bone growth in juveniles can also affect
Bivalve immunity: comparisons between the marine mussel (Mytilus edulis), the edible cockle (Cerastoderma edule) and the razor-shell (Ensis siliqua)
Wootton EC, et al.
Fish & Shellfish Immunology, 15(3), 195-210 (2003)
Lysosomal membrane stability in mussels.
Martinez GC, et al.
ICES Journal of Marine Science (2015)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P5115-500G04061834376200
P5115-50G04061833631324
P5115-100G04061833631300