Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Przewidywany termin wysyłki20 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 516,00 zł | |
| 5 mg | Przewidywany termin wysyłki20 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Nazwa produktu
4α-Phorbol-12,13-didecanoate, Inactive on mouse skin as an inflammatory and tumor-promoting agent.
Quality Level
assay
>99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O([C@]21[C@H]([C@H]3[C@@]([C@H]4[C@@](CC(=C3)CO)(C(=O)C(=C4)C)O)([C@@H]([C@H]2OC(=O)CCCCCCCCC)C)O)C1(C)C)C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C40H64O8/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-32(42)47-36-28(4)39(46)30(24-29(26-41)25-38(45)31(39)23-27(3)35(38)44)34-37(5,6)40(34,36)48-33(43)22-20-18-16-14-12-10-8-2/h23-24,28,30-31,34,36,41,45-46H,7-22,25-26H2,1-6H3/t28-,30+,31-,34-,36-,38+,39-,40-/m1/s1
InChI key
DGOSGFYDFDYMCW-OEFRVDPMSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
A negative control for Phorbol-12,13-didecanoate (PDD) and Phorbol-12-myristate-13-acetate (PMA)
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Clarke, B.L., et al. 1993. Endocrinology132, 1168.
Natarajan, V. and Garcia, J.G. 1993. J. Lab. Clin. Med.121, 337.
Slomiany, B.L., et al. 1992. J. Physiol. Pharmacol.43, 223.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >99% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (sum of two isomers, HPLC) |
| form solid | form solid (crystalline) | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze, protect from light |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 524394-5MG | 04055977271577 |
| 524394-1MG | 04055977271560 |