Przejdź do
P7908
N-(1-Pyrenyl)maleimide
Synonim(y):
1-(1-Pyrenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H11NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.31
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
255-702-1
Beilstein/REAXYS Number:
1542661
MDL number:
Form:
powder
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mp
235-237 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H11NO2/c22-17-10-11-18(23)21(17)16-9-7-14-5-4-12-2-1-3-13-6-8-15(16)20(14)19(12)13/h1-11H
InChI key
YXKWRQLPBHVBRP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant used in synthesis of:
  • Oligodeoxynucleotide derivatives
  • Polymer conjugates of immunogenic peptides
  • Modified oligonucleotides for biosensing applications,
Reactant:
  • Involved in synthesis of thermally stable fluorescent maleimide/isobutene alternating copolymers
  • Used as derivitizing agent for determination of glutathione disulfide levels in biological samples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
160458709972806536
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
235-237 °C (lit.)
mp
198-201 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
powder
form
-
form
liquid
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Jinhui Li et al.
Biochemistry, 42(36), 10674-10682 (2003-09-10)
We have used frequency-domain fluorescence spectroscopy to investigate the structural linkage between the transmembrane and cytosolic domains of the regulatory protein phospholamban (PLB). Using an engineered PLB having a single cysteine (Cys(24)) derivatized with the fluorophore N-(1-pyrenyl)maleimide (PMal), we have
Curt B Boschek et al.
Biochemistry, 46(15), 4580-4588 (2007-03-24)
Binding of calcium to CaM exposes clefts in both N- and C-domains to promote their cooperative association with a diverse array of target proteins, functioning to relay the calcium signal regulating cellular metabolism. To clarify relationships between the calcium-dependent activation
E I Slobozhanina et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 25(2), 109-114 (2005-03-04)
In the present work we studied, by chemiluminescence measurements, the influence of lead on the production of reactive oxygen species (ROS) in haemolysates obtained from human erythrocytes incubated in the presence of different concentrations of lead acetate. Moreover, we evaluated
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P7908-25G-A04061837489617
P7908-1G04061825599212
P7908-100G-A04061837489600
P7908-500MG04061831836929