Przejdź do
P7840
L-α-Phosphatidylethanolamine, distearoyl methoxypolyethylene glycol conjugate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
1057,50 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
MDL number:
1057,50 zł
Cena katalogowa1410,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
>98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Application
For the modification of liposome surfaces and for influencing the survival of liposomes in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1223P8193P4139
assay
>98% (TLC)
assay
≥98% (TLC), ≥99% (GC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P7840-100MG04061832797205