Przejdź do
P4139
L-α-Phosphatidylcholine, hydrogenated
Type I-EH, ≥99%
Synonim(y):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, L-α-Lecithin, PC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
994,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-307-2
MDL number:
994,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type I-EH
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14-,21-20-/t40-/m1/s1
InChI key
JLPULHDHAOZNQI-ZTIMHPMXSA-N
Preparation Note
Highly purified egg lecithin hydrogenated in the presence of a palladium catalyst.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P2772P4279P3556
description
Type I-EH, ≥99%
description
egg yolk, Type XI-E, 100 mg/mL in chloroform, ≥99%, solution
description
egg yolk, Type XIII-E, 100 mg/mL in ethanol, solution
description
egg yolk, Type XVI-E, ≥99% (TLC), lyophilized powder
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
form
powder
form
solution
form
solution
form
lyophilized powder
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is its source? From soybeans or sunflowers?
    1 answer
    1. The raw material used to produce this product is chicken egg yolk.