Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2270,00 zł 1702,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1702,50 zł
Cena katalogowa2270,00 złZaoszczędź 25%Nazwa produktu
Poly(D-Glu, D-Lys) hydrobromide, D-Glu:D-Lys (6:4), mol wt 20,000-50,000
form
powder
Quality Level
feed ratio
D-Glu:D-Lys (6:4)
mol wt
20,000-50,000
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white | color white to off-white | color white | color white to off-white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt 20,000-50,000 | mol wt 20,000-50,000 | mol wt - | mol wt - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P7658-25MG | 04061832770727 |
| P7658-100MG | 04061832770710 |