No, this product does not contain a His-tag. See the link below for additional product information: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/394/024/p7582dat.pdf
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1620,00 zł
General description
Application
Physical form
0.05 mM ZnCl2 in 50% glycerol, pH 8.0.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| mol wt ~49 kDa | mol wt ~49 kDa | mol wt 1012.97 Da | mol wt ~49 kDa |
| form liquid | form liquid | form lyophilized powder | form - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Protokół immunoprecypitacji (IP) białek fuzyjnych FLAG przy użyciu przeciwciała monoklonalnego M2 w 4% agarozowych żelach powinowactwa
Protocol for immunoprecipitation (IP) of FLAG fusion proteins using M2 monoclonal antibody 4% agarose affinity gels
Produkty
Porównanie technik elucji do oczyszczania białek FLAG® na małą skalę przy użyciu kulek magnetycznych anty-FLAG® M2.
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.
Powiązane treści
Technologie ekspresji białek dla różnych systemów ekspresji wspierające badania, terapie i produkcję szczepionek.
Techniki oczyszczania białek, odczynniki i protokoły oczyszczania rekombinowanych białek przy użyciu metod obejmujących wymianę jonową, wykluczenie wielkości i chromatografię powinowactwa białek.
Protein purification techniques, reagents, and protocols for purifying recombinant proteins using methods including, ion-exchange, size-exclusion, and protein affinity chromatography.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P7582-100UG | 04061834395362 |
| P7582-50UG | 04061833266069 |
| P7582-40UG | 04061833266052 |
| P7582-25UG | 04061833266045 |
-
Does the FLAG-BAP fusion protein also contain a his tag?