Przejdź do
P7130
Puromycin aminonucleoside
Synonim(y):
3′-Amino-3′-deoxy-N6,N6-dimethyladenosine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2810,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8980,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
16 600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18N6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
294.31
UNSPSC Code:
51281912
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-388-3
Beilstein/REAXYS Number:
93902
MDL number:
2810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, neoplastics, parasites
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](N)[C@@H]3O
InChI
1S/C12H18N6O3/c1-17(2)10-8-11(15-4-14-10)18(5-16-8)12-9(20)7(13)6(3-19)21-12/h4-7,9,12,19-20H,3,13H2,1-2H3/t6-,7+,9+,12-/m1/s1
InChI key
RYSMHWILUNYBFW-VENHTOENSA-N
General description
Puromycin aminonucleoside is the aminonucleoside portion of the antibiotic puromycin. It is useful in nephrology research, like studies of focal and segmental glomerulosclerosis and in the induction of nephrosis in rats. The excretion of sodium and nitrite (NOx) metabolites in rats with puromycin aminonucleoside-induced nephrotic syndrome are studied. Puromycin aminonucleoside-induced nephrosis in rats has been studied with respect to the production of reactive oxygen species during the acute phase. Puromycin aminonucleoside is used to probe endothelial glycosaminoglycan synthesis in cultured glomerular endothelial cells and their relation to cell permeability.
Application
Puromycin aminonucleoside has been used:
  • as a selection marker for the infected cells for the transfection of lentivirus
  • as a component of fresh medium for transfection and infection assays
  • to subcutaneously induce puromycin aminonucleoside nephrosis to investigate the mRNA and protein levels of nephrin and podocin before the onset of proteinuria
Biochem/physiol Actions
Puromycin aminonucleoside is used to study human glomerular disease by inducing damage of murine glomerular podocytes and is used to study glomerular function and morphology.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SBR00017P8833P9620
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, parasites, neoplastics
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, neoplastics, parasites
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, neoplastics, parasites
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, neoplastics, parasites
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
liquid
form
powder
form
ready-to-use solution
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
protein synthesis | interferes
signalword
Warning
pictograms
Health hazard
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2
target_organs
Kidney
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Product Information Sheet
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P7130-1G04061834394341
P7130-100MG04061834394334
P7130-500MG04061834394358