Kluczowe dokumenty
SBR00017
Puromycin aminonucleoside Ready Made Solution
10 mg/mL in water
Synonim(y):
3′-Amino-3′-deoxy-N6,N6-dimethyladenosine
Wybierz wielkość
737,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
737,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥98%
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
10 mg/mL in water
spektrum działania antybiotyku
Gram-positive bacteria
neoplastics
parasites
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N[C@H]1[C@@H](O)[C@H](N(C=N2)C3=C2C(N(C)C)=NC=N3)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C12H18N6O3/c1-17(2)10-8-11(15-4-14-10)18(5-16-8)12-9(20)7(13)6(3-19)21-12/h4-7,9,12,19-20H,3,13H2,1-2H3
Klucz InChI
RYSMHWILUNYBFW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Działania biochem./fizjol.
Aminonukleozyd puromycyny był również wykorzystywany do badania syntezy glikozaminoglikanów śródbłonka w hodowanych komórkach śródbłonka kłębuszków nerkowych i ich związku z przepuszczalnością komórek.[5] Model nefrozy kłębuszkowej u szczurów z aminonukleozydem puromycyny został również wykorzystany do zbadania roli specyficznego dla neuronów produktu genu C-końcowej hydrolazy ubikwityny 9.5 (PGP 9.5).[6]
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)