Przejdź do
P6636
L-α-Phosphatidylinositol from Glycine max (soybean)
~50% (TLC)
Synonim(y):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol), Afamelanotide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
339,00 zł
254,25 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
EC Number:
306-553-7
Beilstein/REAXYS Number:
8535268
254,25 zł
Cena katalogowa339,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
soybean
Quality Segment
form
crude powder
concentration
~50% (TLC)
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C45H87O13P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(46)55-35-37(36-56-59(53,54)58-45-43(51)41(49)40(48)42(50)44(45)52)57-39(47)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40-45,48-52H,3-36H2,1-2H3,(H,53,54)/t37-,40?,41-,42+,43-,44-,45?/m1/s1
InChI key
FQZQXPXKJFOAGE-KAEDGTSCSA-N
Biochem/physiol Actions
Phospholipid membrane component, precursor of inositol phosphates.
Analysis Note
May contain phosphatidic acid and phosphatidyl ethanolamine
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P0639L7635P5766
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
biological source
soybean
biological source
soybean
biological source
soybean
biological source
soybean
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
form
crude powder
form
powder
form
powder
form
solution
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. In what other solvents can this compound be dissolved? To be used for kinase enzyme assays... Can PI be dissolved in a polar solvent via sonication?
    1 answer
    1. This product is known to be soluble in chloroform. This product is non-polar and will not solubilize in polar solvents. Consult the scientific literature for solubilization suggestions for use in enzymatic assays.