Przejdź do
P0639
L-α-Phosphatidylinositol sodium salt from Glycine max (soybean)
≥99%
Synonim(y):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1140,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2070,00 zł
1552,50 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4130,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7210,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
51191904
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
1140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
soybean
Quality Level
assay
≥99%
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](OP(OC[C@H](OC([R])=O)COC([R])=O)(O[Na])=O)[C@@H]1O
Biochem/physiol Actions
Phospholipid membrane component, precursor of inositol phosphates.
Other Notes
Contains primarily linoleic and palmitic acids.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L763562966P6636
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
assay
≥99%
assay
≥96%
assay
≥98.0% (TLC)
assay
-
biological source
soybean
biological source
soybean
biological source
soybean
biological source
soybean
form
powder
form
powder
form
powder
form
crude powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael Witting et al.
PloS one, 12(3), e0172311-e0172311 (2017-03-10)
Lipid identification is a major bottleneck in high-throughput lipidomics studies. However, tools for the analysis of lipid tandem MS spectra are rather limited. While the comparison against spectra in reference libraries is one of the preferred methods, these libraries are
Yongmin Xiong et al.
Journal of cellular physiology, 219(2), 402-414 (2009-01-01)
Previously, we showed that laminin-binding to the dystrophin glycoprotein complex (DGC) of skeletal muscle causes a heterotrimeric G-protein (Galphabetagamma) to bind, changing the activation state of the Gsalpha subunit. Others have shown that laminin-binding to the DGC also leads to
S D Tachado et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 94(8), 4022-4027 (1997-04-15)
The perturbation of various glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored surface proteins imparts profound regulatory signals to macrophages, lymphocytes and other cell types. The specific contribution of the GPI moieties to these events however is unclear. This study demonstrates that purified GPIs of Plasmodium
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P0639-50MG04061832796031
P0639-10MG04061832796017
P0639-5MG04061834331568
P0639-25MG04061834323259