Przejdź do
76560
Methyl pentadecanoate
analytical standard
Synonim(y):
Pentadecanoic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
477,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
894,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)13CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.42
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-430-6
Beilstein/REAXYS Number:
1776383
MDL number:
477,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.438 (lit.), n20/D 1.439
bp
141-142 °C/3 mmHg (lit.)
mp
18-19 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 20 °C, 0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-2/h3-15H2,1-2H3
InChI key
XIUXKAZJZFLLDQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Methyl pentadecanoate may be used as:
  • A standard for the quantitation of monoepoxy fatty acid methyl esters (FAME) by gas-liquid chromatography.
  • An internal standard for the extraction of triglycerides from de-shelled Jatropha curcas L. seeds by use of supercritical carbon dioxide (SC-CO2) extraction.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
742085163394118
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl pentadecanoate
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Protocol for GC Analysis of Bacterial Acid Methyl Esters (BAMEs) on Equity®-1
Sensitive and accurate quantitation of monoepoxy fatty acids in thermoxidized oils by gas-liquid chromatography.
Velasco J, et al.
Journal of Chromatography A, 982(1), 145-152 (2002)
Ruud Heshof et al.
AMB Express, 10(1), 41-41 (2020-03-01)
Due to the depletion of fossil fuel resources and concern about increasing atmospheric CO2 levels, the production of microbial oil as source for energy and chemicals is considered as a sustainable alternative. A promising candidate strain for the production of
Green production of energetic Jatropha oil from de-shelled Jatropha curcas L. seeds using supercritical carbon dioxide extraction.
Chen CR, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 66(1), 137-143 (2012)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
76560-5ML04061832923413
76560-1ML04061832923406
76560-25ML04061837612855