Przejdź do
P6175
Pipet-Aid® automatic pipette pumps
cordless, rechargeable, AC/DC input 110 V AC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3170,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 4-000-100
Volume:
1-100 mL
3170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
plastic , silicone
description
UL listed
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-100
availability
not available in EU
volume
1-100 mL
General description
Automatic
A portable, battery-powered pipet pump equipped with a tissue culture nosepiece incorporating a dual hydrophilic, hydrophobic 0.8 μm filter to prevent cross-contamination. Runs for two hours (pipetting 2,000 times) without recharging. Supplied with 4 replacement filters. Lightweight (<10 oz) and compact (<7 in.).
Safe, convenient instruments for converting pipettes into hand-operated dispensers. Especially useful in confined areas such as laminar flow hoods. Can be used with glass or plastic pipettes ranging in size from 1 to 100 mL.
Legal Information
Pipet-Aid is a registered trademark of Drummond Scientific Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1825P1950P6300
volume
1-100 mL
volume
1-100 mL
volume
1-100 mL
volume
1-100 mL
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-100
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-101
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-201
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-200
material
plastic , silicone
material
plastic , silicone
material
plastic , silicone
material
plastic , silicone
availability
not available in EU
availability
not available in EU
availability
-
availability
-
description
UL listed
description
UL listed
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P6175-1EA04061833019429