Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Drummond Scientific 4-000-200
Volume:
1-100 mL
Feature:
CE compliant
3680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
plastic , silicone
feature
CE compliant
manufacturer/tradename
Drummond Scientific 4-000-200
volume
1-100 mL
General description
Safe, convenient instruments for converting pipettes into hand-operated dispensers. Especially useful in confined areas such as laminar flow hoods. Can be used with glass or plastic pipettes ranging in size from 1 to 100 mL.
Legal Information
Pipet-Aid is a registered trademark of Drummond Scientific Co.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| volume 1-100 mL | volume 1-100 mL | volume 1-100 mL | volume 1-100 mL |
| manufacturer/tradename Drummond Scientific 4-000-200 | manufacturer/tradename Drummond Scientific 4-000-201 | manufacturer/tradename Drummond Scientific 4-000-101 | manufacturer/tradename Drummond Scientific 4-000-100 |
| feature CE compliant | feature CE compliant | feature - | feature - |
| material plastic , silicone | material plastic , silicone | material plastic , silicone | material plastic , silicone |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pipet-Aid® automatic pipette pumps
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?