Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 395,00 zł |
5000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 693,00 zł |
25000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
395,00 zł
biological source
horseradish
Quality Segment
type
Type X
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥225 units/mg protein (biuret, using pyrogallol)
mol wt
~44 kDa
concentration
≥1.0 mg/mL
absorbance ratio
RZ 2.5-3.5
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChI key
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source horseradish | biological source horseradish | biological source horseradish | biological source - |
| specific activity ≥225 units/mg protein (biuret, using pyrogallol) | specific activity 150-250 units/mg solid (using pyrogallol) | specific activity 200-300 units/mg solid (using pyrogallol) | specific activity ≥250 units/mg solid (using pyrogallol) |
| concentration ≥1.0 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
| form ammonium sulfate suspension | form essentially salt-free, lyophilized powder | form essentially salt-free, lyophilized powder | form powder, stabilized |
| mol wt ~44 kDa | mol wt ~44 kDa | mol wt ~44 kDa | mol wt - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Peroxidase from horseradish
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?