Stock solutions retain activity after 5 freeze-thaw cycles when stored at –20°C. Studies at –80°C have not been conducted. For additional solution stability information. see the product datasheet for the research grade product, P8375.
A link to this document is provided below:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/160/616/p8375dat-ms.pdf
Kluczowe dokumenty
SRE0082
Peroxidase from horseradish
Synonim(y):
Peroxidase from horseradish, horse radish peroxidase, horseradish peroxidase, horseradish peroxidase (hrp), hrp, peroxidase, peroxidase enzyme, peroxidase from horseradish, Donor:hydrogen-peroxide oxidoreductase, Horseradish peroxidase
Wybierz wielkość
784,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
784,00 zł
Polecane produkty
opis
For research or further manufacturing use only. Not intended for direct use in humans or animals. Non-TSCA use only in US.
Poziom jakości
aktywność właściwa
≥250 units/mg solid (using pyrogallol)
przydatność
suitable for immunoassay
suitable for manufacturing use
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Klucz InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Definicja jednostki
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Horseradish peroxidase (HRP) is an enzyme used for detecting molecules, degrading toxins, cross-linking proteins, and in diagnostics like lateral flow assays.
-
What is the stability of the activity after reconstituted into PBS if stored at -20 or -80C?