Przejdź do
P6124
5-(4-Phenoxybutoxy)psoralen
≥98% (HPLC), voltage-gated potassium channel Kv1.3 inhibitor, solid
Synonim(y):
PAP-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
994,50 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H18O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.36
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
994,50 zł
Cena katalogowa1170,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5-(4-Phenoxybutoxy)psoralen, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
white
solubility
DMSO: 9 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1Oc2cc3occc3c(OCCCCOc4ccccc4)c2C=C1
InChI
1S/C21H18O5/c22-20-9-8-16-19(26-20)14-18-17(10-13-24-18)21(16)25-12-5-4-11-23-15-6-2-1-3-7-15/h1-3,6-10,13-14H,4-5,11-12H2
InChI key
KINMYBBFQRSVLL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
5-(4-Phenoxybutoxy)psoralen (PAP-1) is derived from 5-methoxypsoralen, a natural compound. PAP-1 show higher selectivity for Kv1.3 (voltage-gated potassium channels) than other Kv1 family members. Kv1.3 is predominant on cell membranes of activated effector memory T-cells. Inhibition of Kv1.3 results in membrane depolarization. In rat models, PAP-1 is known to delay the onset of diabetes. It might be used in the treatment of psoriasis and effector memory T cells mediated autoimmune diseases. Oral, intraperitoneal and topical administration of PAP-1 prevents allergic contact dermatitis induced by oxazolone.
Selective inhibitor of Kv1.3, voltage-gated K+ channel.
Selective inhibitor of Kv1.3, voltage-gated K+ channel. PAP-1 (EC50=2 nM) potently inhibits human T effector memory cell proliferation and delayed hypersensitivity. Effective orally or intraperitoneally. 5-(4-Phenoxybutoxy)psoralen has 23-fold selectivity for Kv1.3 over Kv1.5, and 33-125-fold selectivity over other Kv1 family channels.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L4170654085C271
CX546 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C271
CX546
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
protect from light
solubility
DMSO: 9 mg/mL
solubility
DMSO: 16 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)