Przejdź do
C271
CX546
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
1-(1,4-Benzodioxan-6-ylcarbonyl)piperidine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4330,00 zł
3680,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H17NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
247.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
protect from light
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
protect from light
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCCCC1)c2ccc3OCCOc3c2
InChI
1S/C14H17NO3/c16-14(15-6-2-1-3-7-15)11-4-5-12-13(10-11)18-9-8-17-12/h4-5,10H,1-3,6-9H2
InChI key
LJUNPHMOGNFFOS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
CX546, a benzoylpiperidine derivative ampakine is an analog of CX516.[1]
Application
CX546 has been used as positive allosteric modulator for the glutamatergic receptor α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) in mice.
Biochem/physiol Actions
Positive AMPA glutamate receptor modulator.
CX546 has antipsychotic functionality and has the potential to treat schizophrenia. It improves the defects associated with the prepulse inhibition (PPI) and latent inhibition (LI) in mice lacking metabotropic glutamate receptor type 5 (mGluR5). Additionally, CX546 potentiates synaptic plasticity, elicits neuroprotection and promotes the neurotrophin expression.
Disclaimer
Photosensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
5.05016HPA014821SML0314
CX546 ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
C271
CX546
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
buffered aqueous glycerol solution
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amy C Arai et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 303(3), 1075-1085 (2002-11-20)
CX516 (BDP-12) and CX546, two first-generation benzamide-type AMPA receptor modulators, were compared with regard to their influence on AMPA receptor-mediated currents, autaptic responses in cultured hippocampal neurons, hippocampal excitatory postsynaptic currents, synaptic field potentials, and agonist binding. The two drugs
Laureen D Hachem et al.
Stem cells and development, 26(23), 1675-1681 (2017-09-28)
Transplantation of neural stem/progenitor cells (NSPCs) following spinal cord injury (SCI) is a promising strategy to enhance regeneration but is limited by poor survival of grafted cells. Determining methods to enhance survival of NSPCs is therefore essential. Positive modulation of
Hypothesis-driven investigations of diverse pharmacological targets in two mouse models of autism
Rhine MA, et al.
Autism Research : Official Journal of the International Society for Autism Research, 12(3), 401-421 (2019)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C271-10MG04061832081533
C271-50MG04061832081540