Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2840,00 zł 2414,00 zł | |
| 100 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2414,00 zł
Cena katalogowa2840,00 złZaoszczędź 15%biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
MC5, monoclonal
mol wt
antigen 80 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
rat, bovine, mouse, human
technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, microarray: suitable, western blot: 1:500 using rat brain cytosol preparation
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRKCB(5579), PRKCZ(5590)
mouse ... Prkcb(18751), Prkcc(18752)
rat ... Prkcb(25023), Prkcg(24681)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... PRKCB(5579), PRKCZ(5590) | Gene Information mouse ... Prkca(18750) | Gene Information human ... PRKCD(5580) | Gene Information human ... PRKCZ(5590) |
| antibody form ascites fluid | antibody form whole antiserum | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| clone MC5, monoclonal | clone polyclonal | clone 6A2, monoclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse | biological source rabbit |
| species reactivity rat, bovine, mouse, human | species reactivity mouse, rat | species reactivity human | species reactivity human, rat, mouse |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Datasheet
Datasheet
Datasheet
behavioral ability and analgesic effects on rats with neuropathic
pain and expression of protein kinase C in the spinal dorsal horn
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P5704-100UL | 04061837914157 |
| P5704-.2ML | 04061837914140 |