Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł 960,50 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
960,50 zł
Cena katalogowa1130,00 złZaoszczędź 15%Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
light yellow
solubility
DMSO: 9 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1Nc2ccc(CCc3ccc(Cl)c(Cl)c3)cc2
InChI
1S/C21H17Cl2NO2/c22-18-12-9-15(13-19(18)23)6-5-14-7-10-16(11-8-14)24-20-4-2-1-3-17(20)21(25)26/h1-4,7-13,24H,5-6H2,(H,25,26)
InChI key
ZCQOSCDABPVAFB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 9 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥2 mg/mL |
| color light yellow | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
We offer many products related to potassium channels for your research needs.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P5624-5MG | 04061832575322 |
| P5624-25MG | 04061832575315 |