Przejdź do
SML0266
AA 29504
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[2-Amino-4-[[(2,4,6-trimethylphenyl)methyl]amino]phenyl]-carbamic acid-ethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H25N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
327.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt SML0266, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)Nc1ccc(NCc2c(C)cc(C)cc2C)cc1N
InChI
1S/C19H25N3O2/c1-5-24-19(23)22-18-7-6-15(10-17(18)20)21-11-16-13(3)8-12(2)9-14(16)4/h6-10,21H,5,11,20H2,1-4H3,(H,22,23)
InChI key
SCOOTUMXCXKEAD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AA29504 is a GABAA positive modulator with a preference for extra-synaptic α4β3δ over α1β3γ2s synaptic receptors. AA29504 exhibits anxiolytic effects and reduces motor coordination in rat models.
AA29504 is a GABAA positive modulator.
Features and Benefits
This compound is featured on the GABAA Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2657SML2736SML2281
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ≥2 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)