Przejdź do
P5405
Potassium chloride
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99.0%
Synonim(y):
KCl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
838,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
NACRES:
NA.71
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-211-8
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
powder
Solubility:
H2O: 133 mg/mL
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
mp
770 °C (lit.)
solubility
H2O: 133 mg/mL
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Potassium chloride (KCl) is useful in studies of ion transport and potassium channels. It is known to be used in the crystallization of histone core octamers.
Application
Potassium chloride has been used:
  • in Percoll solution for sperm sample preparation
  • In Blastocyst Cell Number Analysis by Giemsa Staining
  • As a component of noncapacitation medium
May be used for the preparation of phosphate buffered saline, and for the extraction and solubilization of proteins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P9333P9541P3911
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
solubility
H2O: 133 mg/mL
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: soluble (355 g/l at 25 °C (77 °F))
solubility
water: soluble (355 g/l at 25 °C (77 °F))
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
99.0-100.5%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
mp
770 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium chloride
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
In vitro maturation and embryo production in cattle
Nuclear Transfer Protocols, 35-42 (2006)
The effects of L-ergothioneine and L-ascorbic acid on the in vitro maturation (IVM) and embryonic development (IVC) of sheep oocytes
Ozturkler Y, et al.
Development, 1, 5-14 (2003)
Reconstitution of nucleosome core particles from recombinant histones and DNA
Test, 375, 23-44 (2003)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P5405-1KG04061835547692
P5405-500G04061835547715
P5405-250G04061835547708
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?