Merck
P3911
Sigma-Aldrich
Potassium chloride
Potassium chloride
ACS reagent, 99.0-100.5%
Wybierz wielkość
25 G
204,00 zł
500 G
373,00 zł
1 KG
916,00 zł
2.5 KG
976,00 zł
5 KG
2750,00 zł
12 KG
4540,00 zł
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
204,00 zł
500 G
373,00 zł
1 KG
916,00 zł
2.5 KG
976,00 zł
5 KG
2750,00 zł
12 KG
4540,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Próba:
99.0-100.5%
klasa czystości:
ACS reagent
Formularz:
powder
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
99.0-100.5%
Formularz
powder
zanieczyszczenia
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.4-8.6 (25 °C, 5% in solution)
mp
770 °C (lit.)
gęstość
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.001%
ślady kationów
Ba:, passes test (limit about 0.001%)
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES )
ciąg SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Potassium chloride is an inorganic salt commonly used in fertilizer industry. Its generation via chlorination of microcline has been reported.[1] The intrinsic and extrinsic conductivity of KCl crystals have been measured.[2] The impact of KCl on the activity of mitochondrial membrane, cristae and matrix proteins has been investigated.[3] It facilitates the preparation of isoxazolines in aqueous medium.[4]
Zastosowanie
Potassium chloride has been used in the preparation of the following:
  • Amorphous calcium phosphate (ACP) deposition solution, used for ACP coating on Ti coupons.[5]
  • Modified methylene blue (MB) solution, utilized in the MB two-phase titration method.[6]
  • 4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES)-containing artificial cerebrospinal fluid (ACSF) solutions.[7]
  • Artificial sea water.[8]
May be used for the preparation of phosphate buffered saline, and for the extraction and solubilization of proteins.
Informacje prawne
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Stability of stearic acid monolayers on Artificial Sea Water.
Brzozowska AM, et al.
Colloids and Surfaces. A, Physicochemical and Engineering Aspects, 407, 38-48 (2012)
Comparison of titanium soaked in 5M NaOH or 5M KOH solutions.
Kim C, et al.
Materials Science and Engineering, C, 33(1), 327-339 (2013)
An environmentally benign synthesis of isoxazolines and isoxazoles mediated by potassium chloride in water.
Han L, et al.
Tetrahedron Letters, 55(14), 2308-2311 (2014)
Electrical Conductivity of Potassium Chloride.
Fuller RG, et al.
Physical Review Letters, 20(13), 662-662 (1968)
Potassium chloride production by microcline chlorination.
Orosco P and del Carmen Ruiz M.
Thermochimica Acta, 613, 108-112 (2015)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-Only Reviews