Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1360,00 zł | |
| 200 μL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1360,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
human, rat, mouse (predicted)
technique(s)
western blot: 1:200
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KCNN4(3783)
mouse ... Kcnn4(16534)
rat ... Kcnn4(65206)
Immunogen
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| species reactivity human, rat, mouse (predicted) | species reactivity human, mouse, rat, pig | species reactivity human, rat | species reactivity rat, human |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P4997-200UL | 04061837813627 |
| P4997-50UL | 04061837813634 |