Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.05 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1650,00 zł 1402,50 zł | |
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1402,50 zł
Cena katalogowa1650,00 złZaoszczędź 15%biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
rat, human
technique(s)
western blot (chemiluminescent): 1:200 using rat brain membranes
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KCNN3(3782)
rat ... Kcnn3(54263)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity rat, human | species reactivity human, mouse, rat, pig | species reactivity rat | species reactivity rat, human |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P0608-.05ML | 04061837813467 |
| P0608-.2ML | 04061837813474 |