Przejdź do
P4744
Phosphatase substrate
chromogenic, powder
Synonim(y):
4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, pNPP disodium salt hexahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
689,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6190,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6640,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4OP(O)(ONa)2 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.14
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
224-246-5
MDL number:
689,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Phosphatase substrate, powder
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Application
Phosphatase substrate has been used as a substrate in tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) assay and alkaline phosphatase (ALP).[1]
Chromogenic substrate for use with alkaline and acid phosphatase ELISA procedures. Produces a soluble end product that is yellow in color and can be read spectrophotometrically at 405 nm. The pNPP reaction may be stopped with 3 N NaOH and read at 405 nm.
Other Notes
Substrate for the determination of acid and alkaline phosphatases.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S0942P5869SRE0026
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
400
form
powder
form
tablet (round)
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphatase substrate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)
Test enzymatyczny fosfatazy alkalicznej, test dietanoloaminy (EC 3. 1. 3. 1)
Produkty
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P4744-50G04061834375166
P4744-25G04061835516261
P4744-5G04061835522026
P4744-10G04061835558353
P4744-1G04061835558360