SRE0026
Phosphatase substrate
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Synonim(y):
Phosphatase substrate, 4-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate, pNPP disodium salt hexahydrate
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97% (HPLC)
Postać
powder
rozpuszczalność
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
Klucz InChI
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3