Przejdź do
P4620
PD 146176
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
6,11-Dihydro[1]benzothiopyrano[4,3-b]indole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
880,00 zł
748,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
748,00 zł
Cena katalogowa880,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to beige
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL, H2O: insoluble
SMILES string
C1Sc2ccccc2-c3[nH]c4ccccc4c13
InChI
1S/C15H11NS/c1-3-7-13-10(5-1)12-9-17-14-8-4-2-6-11(14)15(12)16-13/h1-8,16H,9H2
InChI key
ZGOOPZVQMLHPFM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ALOX15(246)
mouse ... ALOX15(11687)
rat ... ALOX15(81639)
Application
PD 146176 has been used to study its influence on ex vivo leukotriene B4 (LTB4) and lipoxin A4 (LXA4) secretion in adipose tissue.
Biochem/physiol Actions
15-Lipoxygenase inhibitor
PD 146176 blocks neuroprotectin D1 (NPD1) and eicosanoid synthesis by inhibiting the 5-lipoxygenase-1 (15-LOX-1) enzyme.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S5321SML0310A9605
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ~6 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL (warmed)
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
color
white to beige
color
white
color
faintly yellow to dark yellow
color
dark purple
Gene Information
human ... ALOX15(246)
mouse ... ALOX15(11687)
rat ... ALOX15(81639)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Chi-Yuan Lee et al.
Micromachines, 11(12) (2020-12-10)
The hydrogen production reaction of the proton exchange membrane (PEM) water electrolysis cell stack is the reverse reaction of the fuel cell, but the water electrolysis operation requires high pressure, and the high pressure decomposes hydrogen molecules, thus aging or
Jiang Yang et al.
Scientific reports, 9(1), 13316-13316 (2019-09-19)
Ovarian cancer (OvCa), while accounting for only 3% of all women's cancer, is the fifth leading cause of cancer death among women. One of the most significant obstacles to successful OvCa treatment is chemoresistance. The current lack of understanding of
David M Tobin et al.
PloS one, 8(7), e67828-e67828 (2013-07-23)
While tuberculosis susceptibility has historically been ascribed to failed inflammation, it is now known that an excess of leukotriene A4 hydrolase (LTA4H), which catalyzes the final step in leukotriene B4 (LTB4) synthesis, produces a hyperinflammatory state and tuberculosis susceptibility. Here
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P4620-25MG04061834374916
P4620-5MG04061832785844
Questions
  1. Buongiorno, dopo aver risospeso la polvere, dove è meglio conservarla? Grazie
    1 answer
    1. The stability of this compound in solution has not been determined. However, various sources recommend that solutions not be stored for more than 1 day. If necessary, stock solutions may be stored in aliquots at -20°C for up to 1 month. This information has not been validated.