Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 342,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł 935,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
faintly yellow to dark yellow
solubility
DMSO: 2 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=NC3=CC=CC=C3C(N2C4=C1C=CC=C4)=O
InChI
1S/C15H8N2O2/c18-13-10-6-2-4-8-12(10)17-14(13)16-11-7-3-1-5-9(11)15(17)19/h1-8H
InChI key
VQQVWGVXDIPORV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tryptanthrin is a plant alkaloid with anti-inflammatory and anti cancer activities.
Tryptanthrin is a plant alkaloid with anti-inflammatory and anti cancer activities. Tryptanthrin blocks leukotriene production in neutrophils and in whole blood assays, and in an in vivo rat pleurisy model. The compound also inhibits P-glycoprotein, and sensitizes resistant cancer cell lines to killing by cytotoxic agents.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: >20 mg/mL |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?