Przejdź do
P4236
Cyclic Pifithrin-α hydrobromide
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(4-Methylphenyl)imidazo[2,1-b]-5,6,7,8-tetrahydrobenzothiazole hydrobromide, Cyclic PFT-α hydrobromide, Pifithrin-α, cyclic, QB102
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
829,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H16N2S · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
829,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 20 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br[H].Cc1ccc(cc1)-c2cn3c4CCCCc4sc3n2
InChI
1S/C16H16N2S.BrH/c1-11-6-8-12(9-7-11)13-10-18-14-4-2-3-5-15(14)19-16(18)17-13;/h6-10H,2-5H2,1H3;1H
InChI key
SGNCOAOESGSEOP-UHFFFAOYSA-N
Application
Cyclic Pifithrin-α hydrobromide has been used as p53 inhibitor to study its role in cigarette smoke−induced apoptosis of pulmonary endothelial cells.
Biochem/physiol Actions
A stable analog of Pifithrin-α (Product Code P4359) with similar biological activities and lower cellular toxicity.
Packaging
Protect from light.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4359506132S3316
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL, H2O: soluble 4 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)