Merck
S3316
SKF-89145 hydrobromide
>98% (HPLC), solid
Synonim(y):
4-(3,4-Dihydroxyphenyl)-6-methyl-4,5,6,7-tetrahydro­thieno[2,3-c]pyridine hydrobromide
Wybierz wielkość
5 MG
920,00 zł
920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15NO2S · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
InChI key
WUWJEHPRFDIUMV-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
Br[H].CN1CC(c2ccc(O)c(O)c2)c3ccsc3C1
InChI
1S/C14H15NO2S.BrH/c1-15-7-11(10-4-5-18-14(10)8-15)9-2-3-12(16)13(17)6-9;/h2-6,11,16-17H,7-8H2,1H3;1H
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL, H2O: soluble 4 mg/mL
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
D204S0193SML1757
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL, H2O: soluble 4 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
off-white
color
white
color
off-white
color
white to beige
Application
SKF-89145 was used to treat Crassostrea virginica to study the role of D1 dopamine receptors in dopaminergic neurotoxicity of manganese in gills.[1]
Biochem/physiol Actions
D1 dopamine receptor agonist.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Samuel Anador et al.
In vivo, 32(3), 74-79 (2011-08-19)
The lateral epithelial cells of gill of Crassostrea virginica are innervated by dopamine and serotonin nerves that regulate the beating rate of their lateral cilia. Terminal release of dopamine slows down the beating rate of the cilia, while serotonin release