Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 735,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Manufacturer/tradename:
Bel-Art F18961-0060
Material:
acrylic
Packaging:
pack of 1 ea
735,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
acrylic
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F18961-0060
General description
Acrylic rack holds pipettes of a wide variety of sizes on either the upper rack (25 mm wide slots) or the lower rack (20 mm wide slots).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material acrylic | material stainless steel | material acrylic , clear (workstation) | material clear acrylic rack |
| manufacturer/tradename Bel-Art F18961-0060 | manufacturer/tradename Bel-Art H18962-0006 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234631 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20611 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P4169-1EA | 04061826276471 |