Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 641,00 zł |
Informacje o tej pozycji
641,00 zł
material
acrylic , clear (workstation)
feature
holds 4 x pipettes and pipette tips
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS234631
L × W × H
244 mm × 165 mm × 246 mm
General description
Features and Benefits
- Akrylowa stacja robocza jest nieprzezroczysta po bokach, a przezroczysty przód i pokrywy pojemników ułatwiają identyfikację zawartości.
- Mieści do czterech pipet na górnej półce
- Podwójne pojemniki na końcówki różnych rozmiarów
- Samozamykająca się pokrywa zapewnia bezpyłowe przechowywanie
- Ponadwymiarowa krawędź umożliwia łatwy dostęp w rękawiczkach
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material acrylic , clear (workstation) | material acrylic , clear | material acrylic , clear | material acrylic , blue |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS234631 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS206204 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20620 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS20613C |
| feature holds 4 x pipettes and pipette tips | feature to hold 4 pipette(s) | feature to hold 6 pipette(s) | feature to hold 6 pipette(s) |
| L × W × H 244 mm × 165 mm × 246 mm | L × W × H 199 mm × 172 mm × 206.4 mm | L × W × H 295.3 mm × 172 mm × 203.2 mm | L × W × H 295.3 mm × 172 mm × 203.2 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stacja robocza do pipet
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?