Przejdź do
P4109
β-Phosphoglucomutase from Lactococcus sp.
recombinant, expressed in E. coli
Synonim(y):
β-D-Glucose 1,6-phosphomutase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
606,00 zł
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
Specific activity:
≥10 unit/mg solid
Recombinant:
expressed in E. coli
606,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
solid
specific activity
≥10 unit/mg solid
storage temp.
−20°C
Application
β-Phosphoglucomutase is used to study starch and sucrose metabolism. It is used for the determination of α-amylase in clinical analysis. It is used to study galactose utilization[1] and generalized glycogenosis (Pompe′s Disease)[2].
Biochem/physiol Actions
Enzymatically converts β-D-glucose-1-phosphate to β-D-glucose-6-phosphate.
β-Phosphoglucomutase enzymatically converts β-D-glucose 1-phosphate to β-D-glucose 6-phosphate. It is involved in starch and sucrose metabolism.
Other Notes
Contains EDTA and lactose.
One unit is defined as the amount of enzyme which converts 1μmol of β-D-glucose-1-phosphate to β-D-glucose-6-phosphate per minute at 37°C and pH 7.0.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRE0069P3397I4504
specific activity
≥10 unit/mg solid
specific activity
≥100 units/mg protein
specific activity
≥100 units/mg protein
specific activity
≥300 units/mg solid
form
solid
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
solid
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P4109-250UN04061833621752
P4109-1000UN04061833631287
Questions
  1. Hello, I received the enzyme pgmB (P4109) and wondered in what buffer should I dissolve the enzyme powder. Thank you
    1 answer
    1. This product may be reconstituted in 10 mM Potassium Phosphate, pH 7 at 5mg/mL. The stock solution is expected to be stabe for at least 1 week when stored refrigerated. For assay purposes, the enzyme is prepared just prior to use with ice cold 10 mM Potassium Phosphate, pH 7 solution duluted to 1.0 - 3.0 U/mL.