Przejdź do
P4020
Protamine sulfate
amorphous powder
Synonim(y):
Salmine, Salmine from salmon
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
296,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
474,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
976,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1950,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6520,00 zł
5542,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
296,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Protamine sulfate salt from salmon, Grade X, amorphous powder
type
Grade X
Quality Segment
form
amorphous powder
impurities
histone, free (Millon test)
color
white to off-white
solubility
6 M HCl: 25 mg/mL
General description
Protamine are proteins rich in cysteine and arginine. It possesses many phosphorylation sites. It is found to be localized to the sperm head.
Application
Protamine sulfate salt from salmon has been used:
  • in the pretreament of cells to study its effect on respiratory syncytial virus infection
  • in lentivirus production
  • to derivatize it into a diazeniumdiolate NO donor
May be used for the removal of DNA from protein samples or for the purification of DNA binding proteins. It may be used as an alternative to polybrene in retroviral-mediated gene transfer.
Protamine in the form of solid lipid nanoparticles (SLN) promoted transfection with plasmid DNA more efficiently and with less cytotoxicity than comparable SLNs composed of Esterquat-1.
Protamine in the form of solid lipid nanoparticles (SLN) promoted transfection with plasmid DNA more efficiently and with less cytotoxicity than comparable SLNs composed of Esterquat-1.
Biochem/physiol Actions
Protamine sulfate is a small cationic protein that binds and precipitates DNA. Neutralizes the anticoagulant activity of heparin. Inhibits lipoprotein lipase.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P4380P4005P3369
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
amorphous powder
form
powder
form
solid
form
solid
solubility
6 M HCl: 25 mg/mL
solubility
6 M HCl: 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
H2O: soluble, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
impurities
histone, free (Millon test)
impurities
-
impurities
Histone, free (Millon test)
impurities
-
type
Grade X
type
Grade II
type
Grade IV
type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protamine sulfate salt from salmon
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Are there other solvents besides 6M HCl to bring protamine sulfate salt into solution?
    1 answer
    1. This product is also soluble in water at 10mg/ml. Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/195/258/p4020pis.pdf
      Helpful?
  2. Bonjour, Pourriez vous me confirmer qu'il s'agit bien d'un polypeptide et de combien d'unité de monomère est il formé ? Pourriez vous m'envoyer la représentation de la molécule ? merci
    1 answer
    1. Unfortunately, structural studies on for this product have not been performed. However, regarding structure characterization and molecular representation of protamine from salmon, the following publication may be of interest for reference.
      J Biol Chem. 1959 Sep:234:2314-6.
      Physical and chemical properties of protamine from the sperm of salmon (Oncorhynchus tschawytscha). II. Anion binding characteristics
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13807973/