Przejdź do
P3768
PIPES disodium salt
≥99% (titration)
Synonim(y):
1,4-Piperazinediethanesulfonic acid disodium salt, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulfonic acid) disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
238,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
634,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1230,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3370,00 zł
2864,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16N2Na2O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.33
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
278-562-3
Beilstein/REAXYS Number:
9453872
MDL number:
238,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2.2Na/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16;;/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16);;/q;2*+1/p-2
InChI key
GMHSTJRPSVFLMT-UHFFFAOYSA-L
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P2949P7643P6757
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
assay
≥99% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
400
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
solubility
0.1 M NaOH: 250 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
solubility
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless
useful pH range
6.1-7.5
useful pH range
6.1-7.5
useful pH range
6.1-7.5
useful pH range
6.1-7.5
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nicolas M Doll et al.
Current biology : CB, 30(5), 909-915 (2020-03-11)
Germination sensu stricto in Arabidopsis involves seed-coat and endosperm rupture by the emerging seedling root. Subsequently, the cotyledons emerge rapidly from the extra-embryonic tissues of the seed, allowing autotrophic seedling establishment [1, 2]. Seedling survival depends upon the presence of an
Marc J Tol et al.
Autophagy, 14(3), 437-449 (2018-02-20)
In recent years, the lysosome has emerged as a highly dynamic, transcriptionally regulated organelle that is integral to nutrient-sensing and metabolic rewiring. This is coordinated by a lysosome-to-nucleus signaling nexus in which MTORC1 controls the subcellular distribution of the microphthalmia-transcription
Guilhem Reyt et al.
Current biology : CB, 30(20), 4103-4111 (2020-08-29)
Casparian strips (CSs) are cell wall modifications of vascular plants restricting extracellular free diffusion into and out of the vascular system [1]. This barrier plays a critical role in controlling the acquisition of nutrients and water necessary for normal plant
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P3768-100G04061834372936
P3768-1KG04061834372943
P3768-250G04061832549859
P3768-500G04061832549873
P3768-25G04061834372950