Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 318,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4170,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7670,00 zł |
Informacje o tej pozycji
318,00 zł
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
crystalline powder
useful pH range
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>300 °C (lit.)
solubility
1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OS(=O)(=O)CCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O6S2/c11-17(12,13)7-5-9-1-2-10(4-3-9)6-8-18(14,15)16/h1-8H2,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
InChI key
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Alkaline phosphatase activity is lost selectively from certain rat hepatocyte organelles when fixed for ultracytochemistry with cacodylate-buffered glutaraldehyde. When PIPES was used as buffer, retention of activity was 60% greater.[2]
Fixation of fungal zoospores for fluorescence microscopy and electron microscopy was optimal with a combination of glutaraldehyde and formaldehyde in PIPES buffer.[3]
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (titration) | assay ≥99% (titration) | assay - | assay ≥99.5% (T) |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 100 |
| form crystalline powder | form powder | form crystalline powder | form powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| solubility 1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless | solubility 1 M NaOH: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility 1 M NaOH: 20 + 80 mL g, clear, colorless, soluble | solubility 0.1 M NaOH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under PIPES
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?