Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł 926,50 zł |
Informacje o tej pozycji
926,50 zł
Cena katalogowa1090,00 złZaoszczędź 15%biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
SMILES string
Oc1cc(nc(S)n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H8N2OS/c13-9-6-8(11-10(14)12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H2,11,12,13,14)
InChI key
XEKNACRTWJHOCE-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% | assay ≥98% | assay ≥99% | assay ≥99% (HPLC) |
| solubility DMF: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow | solubility 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Phenyl-2-thiouracil
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?