Przejdź do
P0643
5-Propyl-2-thiouracil
≥98%
Synonim(y):
PTU
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1300,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.23
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Assay:
≥98%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
1300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
SMILES string
CCCC1=CNC(=S)NC1=O
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-8-7(11)9-6(5)10/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
InChI key
RWJRFPUNLXBCML-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Propyl-2-thiouracil (PTU) is used to induce and study mechanisms of hypothyroidism at the levels of thyroid hormone biosynthesis and gene regulation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C9375T7750P3252
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥95%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NaOH: 5 mg/mL, clear to very slightly hazy, 1 M NaOH: 50 mg/mL, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to light yellow
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
P0643-1G04061834332091
P0643-100MG04061833049792