Przejdź do
P3161
D-Pantothenic acid sodium salt
Synonim(y):
(R)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanine calcium salt, Vitamin B5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2 · Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.22
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
212-768-6
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na].CC(C)(CO)[C@H](O)C(=O)NCCC(O)=O
Application
Precursor in the biosynthesis of coenzyme A.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)