Przejdź do
P3134
Phosphodiesterase I from Crotalus adamanteus venom
Type VI, crude dried venom
Synonim(y):
5′-Exonuclease, Oligonucleate 5′-nucleotidohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-806-5
MDL number:
Numer WE:
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Type VI
Quality Segment
form
crude dried venom
storage temp.
−20°C
General description
Research area: Cell signaling. PhosphodiesteraseI (PDEI) exists in three isoforms PDE1A, PDE1B, and PDE1C(2) are localized to the central nervous system, cardiovascular, and other organs.[1]
Application
Phosphodiesterase I from Crotalus adamanteus venom has been used:
  • for cleaving the 3′-5′ internucleotide bonds in the linear chains of the RNA oligomers
  • as a model for the hydrolysis of prodrugs in phosphodiesterase assay
  • as a component in the nucleotide cleavage buffer
Biochem/physiol Actions
Phosphodiesterase I breaks phosphodiester bonds and catalyzes the hydrolysis of various nucleotide polyphosphates. Phosphodiesterase I is released from eucaryotic plasma membranes by phosphatidylinositol-specific phospholipase C. PhosphodiesteraseI (PDEI) can hydrolyze 3′,5′-cyclic adenosine monophosphate (cAMP) and3′,5′-cyclic guanosine monophosphate (cGMP). It binds to Ca2+/calmodulin(CaM) that lead to the stimulation of its catalytic activity.PDEIacts as a biotherapeutic for the treatment of cancer, heart diseases,pulmonary, metabolic, neurocognitive, renal, endocrine abnormalities, andneurological disorders.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P3243P4506N8630
form
crude dried venom
form
solid
form
crude dried venom
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
type
Type VI
type
-
type
Type IV
type
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)