Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 348,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
348,00 zł
Nazwa produktu
Propyl gallate, powder
assay
≥98%
Quality Level
form
powder
mp
146-149 °C (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL
SMILES string
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
InChI key
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay ≥98.0% (HPLC) |
| form powder | form solid | form - | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| solubility ethanol: 50 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp 146-149 °C (lit.) | mp 146-149 °C | mp 146-149 °C (lit.) | mp 146-149 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
368.6 °F - closed cup
flash_point_c
187 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Powiązane treści
Product Information Sheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| P3130-100G | 04061835361489 |
| P3130-500G | 04061835361496 |