Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 341,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
3,4,5-(HO)3C6H2CO2CH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.20
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39024506
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
204-498-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1877976
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
solid
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Propyl gallate, antioxidant, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
mp
146-149 °C
SMILES string
CCCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H12O5/c1-2-3-15-10(14)6-4-7(11)9(13)8(12)5-6/h4-5,11-13H,2-3H2,1H3
InChI key
ZTHYODDOHIVTJV-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
Prepare a 0.1M solution in glycerol:PBS (9:1)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form - | form - |
| assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| mp 146-149 °C | mp 146-149 °C (lit.) | mp 146-149 °C (lit.) | mp 146-149 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propyl gallate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 2
flash_point_f
368.6 °F - closed cup
flash_point_c
187 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?