Przejdź do
P2371
Pamidronate disodium salt hydrate
≥95% (NMR), Bone resorption inhibitor, solid
Synonim(y):
3-Amino-1-hydroxy-1-phosphonopropanephosphonic acid disodium salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
577,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2550,00 zł
2167,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H9NO7P2Na2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.03 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
260-647-1
MDL number:
Assay:
≥95% (NMR)
Form:
solid
577,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pamidronate disodium salt hydrate, ≥95% (NMR), solid
Quality Segment
assay
≥95% (NMR)
form
solid
color
white
mp
300 °C
solubility
H2O: 28 mg/mL
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].NCCC(O)(P(O)([O-])=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H11NO7P2.2Na.H2O/c4-2-1-3(5,12(6,7)8)13(9,10)11;;;/h5H,1-2,4H2,(H2,6,7,8)(H2,9,10,11);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
TVQNUQCYOOJTMK-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Bone resorption inhibitor; inhibitor of farnesyl diphosphate synthase (IC50 = 200 nM).
Pamidronate disodium has the ability to block Wnt and β-catenin signaling, which modulates the osteogenic differentiation in bone marrow mesenchymal stem cells (BMMSCs). It can also reduce bilirubin-impaired apoptosis and helps to develop dentinogenic dysfunction of stem cells from human deciduous teeth.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P0039506600P5248
assay
≥95% (NMR)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (NMR)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 28 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)