Przejdź do
P5248
Etidronate disodium hydrate
≥97% (NMR), solid
Synonim(y):
Dihydrogen (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate disodium hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
565,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H6Na2O7P2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.99 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
231-025-7
MDL number:
Assay:
≥97% (NMR)
Form:
solid
565,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (NMR)
form
solid
color
white
mp
>300 °C
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC(O)(P(O)([O-])=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C2H8O7P2.2Na/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9;;/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2
InChI key
GWBBVOVXJZATQQ-UHFFFAOYSA-L
Application
Etidronate disodium hydrate has been used in the synthesis of bisphosphonate derivatives of adenosine triphosphate (ATP)by T4 RNA ligase. It has also been sued to inhibit human farnesyl diphosphate synthase (FDPS).
Biochem/physiol Actions
Bisphosphonate antiresorptive agent. Less potent inhibitor of farnesyl diphosphate synthase (IC50 = 80 μM) as compared to the nitrogen containing bisphosphonates
Etidronate helps to guard chronic ocular hypertension prompted retinal oxidative stress. It stimulates the development of retinal ganglion cells through insulin-like growth factor 1 (IGF-1) signaling pathway. It may possess neuroprotective effects in in vivo and in vitro rat model of glaucoma. Etidronate belongs to bisphosphonates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P2371E8284I5784
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥97% (NMR)
assay
≥95% (NMR)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (NMR)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: 28 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
color
white
color
white
color
white to beige
color
white
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)