Informacje o tej pozycji
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Segment
assay
>90% (SDS-PAGE)
form
solution
specific activity
~0.7 U/mg
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
rat ... Prkg2(25523)
General description
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >90% (SDS-PAGE) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay >90% (SDS-PAGE) |
| specific activity ~0.7 U/mg | specific activity ≥10 nmol/min·mg | specific activity ≥1.5 units/mg protein (20-fold stimulation by cGMP (5 μM)) | specific activity >1000 units/mg protein |
| Gene Information rat ... Prkg2(25523) | Gene Information human ... PRKACB(5567) | Gene Information human ... PRKG1(5592) | Gene Information human ... PRKACA(5566) |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in E. coli |
| form solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
127087-87-0
127087-87-0
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?